Tisk…
2-Diethylaminopyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Pyridyl)diethylamine
OR922656-1G OR922656-25G OR922656-5G
APOSOR922656-1GEA 4370 CZK
APOSOR922656-1G APOSOR922656-25G APOSOR922656-5G
2-Diethylaminopyridine 95%
2-Diethylaminopyridine
Vzorec: C₉H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059777
CAS číslo: 36075-06-6