1-Cyclobutylpiperidin-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922650-1G
OR922650-250MG
APOSOR922650-1GEA
24170
CZK
APOSOR922650-1G
APOSOR922650-250MG
1-Cyclobutylpiperidin-4-ol 95%
1-Cyclobutylpiperidin-4-ol
Vzorec:
C₉H₁₇NO MW: 155.24 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11878581 CAS číslo: 869224-62-4 |