Tisk…
4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922611-1G OR922611-5G
APOSOR922611-1GEA 4770 CZK
APOSOR922611-1G APOSOR922611-5G
4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenone 95%
4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03789142
CAS číslo: 91969-74-3