Tisk…
7-Chloroimidazo[4,5-c]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR922610-250MG
APOSOR922610-250MGEA 3310 CZK
APOSOR922610-250MG
7-Chloroimidazo[4,5-c]pyridine 95%
7-Chloroimidazo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11501262
CAS číslo: 5975-13-3