Tisk…
3-Methyl-3-pentanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922588-100G OR922588-5G OR922588-25G
APOSOR922588-100GEA 7250 CZK
APOSOR922588-100G APOSOR922588-5G APOSOR922588-25G
3-Methyl-3-pentanol 98%
3-Methyl-3-pentanol
Vzorec: C₆H₁₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004483
CAS číslo: 77-74-7