Tisk…
5-Chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922498-1G OR922498-5G
APOSOR922498-1GEA 3940 CZK
APOSOR922498-1G APOSOR922498-5G
5-Chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
5-Chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059791
CAS číslo: 40731-16-6