Tisk…
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR922491-1G OR922491-5G
APOSOR922491-1GEA 1820 CZK
APOSOR922491-1G APOSOR922491-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Bod tání: 181…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02090876
CAS číslo: 31728-75-3