Tisk…
3-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922489-1G OR922489-5G
APOSOR922489-1GEA 6220 CZK
APOSOR922489-1G APOSOR922489-5G
3-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
3-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07392462
CAS číslo: 38002-95-8