Tisk…
2-Ethylhexylamin 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethyl-1-hexylamine
OR922474-100G OR922474-1KG OR922474-500G
APOSOR922474-100GEA 3540 CZK
APOSOR922474-100G APOSOR922474-1KG APOSOR922474-500G
2-Ethylhexylamin 95%
2-Ethylhexylamin
Vzorec: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008148
CAS číslo: 104-75-6