Tisk…
2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922420-25G OR922420-5G
APOSOR922420-25GEA 10980 CZK
APOSOR922420-25G APOSOR922420-5G
2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid 95%
2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid
Vzorec: C₇H₉NO₃S
MW: 187.21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006365
CAS číslo: 68922-18-9