Tisk…
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-3-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922328-1G OR922328-250MG
APOSOR922328-1GEA 31610 CZK
APOSOR922328-1G APOSOR922328-250MG
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-3-amine 98%
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-3-amine
Vzorec: C₈H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800570
CAS číslo: 178209-29-5