Tisk…
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922281-100G OR922281-25G
APOSOR922281-100GEA 23680 CZK
APOSOR922281-100G APOSOR922281-25G
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate 98%
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144731
CAS číslo: 16518-64-2