Tisk…
2,3-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dimethylcyclohexanol
OR922265-10G OR922265-1G OR922265-5G
APOSOR922265-10GEA 11810 CZK
APOSOR922265-10G APOSOR922265-1G APOSOR922265-5G
2,3-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 98%
2,3-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Vzorec: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Bod varu: 181 °C
Hustota: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001444
CAS číslo: 1502-24-5