Tisk…
6-Methoxybenzo[1,3]dioxole-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922248-1G OR922248-5G
APOSOR922248-1GEA 4570 CZK
APOSOR922248-1G APOSOR922248-5G
6-Methoxybenzo[1,3]dioxole-5-carbaldehyde 95%
6-Methoxybenzo[1,3]dioxole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00598413
CAS číslo: 5780-00-7