Tisk…
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922245-1G
APOSOR922245-1GEA 2650 CZK
APOSOR922245-1G
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine 95%
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine
Vzorec: C₇H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16610605
CAS číslo: 107512-34-5