Tisk…
Zinc formate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR922222-25G OR922222-100G OR922222-500G
APOSOR922222-25GEA 827 CZK
APOSOR922222-25G APOSOR922222-100G APOSOR922222-500G
Zinc formate 95+%
Zinc formate
Vzorec: C₂H₂O₄Zn
MW: 155,40 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00050836
CAS číslo: 557-41-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III