1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9222-1G
OR9222-5G
OR9222-250MG
APOSOR9222-1GEA
1660
CZK
APOSOR9222-1G
APOSOR9222-5G
APOSOR9222-250MG
1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ Bod tání: 243…245 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08435874 CAS číslo: 90924-06-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |