Tisk…
3-Nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922183-1G OR922183-5G
APOSOR922183-1GEA 695 CZK
APOSOR922183-1G APOSOR922183-5G
3-Nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
3-Nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08272225
CAS číslo: 23709-47-9