2-Methyl-2H-indazole-3-methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Methyl-2H-indazol-3-yl)methanol
OR922120-1G
OR922120-250MG
APOSOR922120-1GEA
1620
CZK
APOSOR922120-1G
APOSOR922120-250MG
2-Methyl-2H-indazole-3-methanol 95%
2-Methyl-2H-indazole-3-methanol
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O MW: 162,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08060471 CAS číslo: 58536-48-4 |