Tisk…
3-Butenyl acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922099-25G OR922099-5G
APOSOR922099-25GEA 12200 CZK
APOSOR922099-25G APOSOR922099-5G
3-Butenyl acetate 95%
3-Butenyl acetate
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00086596
CAS číslo: 1576-84-7