Tisk…
Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922077-1G OR922077-250MG
APOSOR922077-1GEA 22980 CZK
APOSOR922077-1G APOSOR922077-250MG
Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate 95%
Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate
Vzorec: C₈H₁₂O₃
MW: 156,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12407170
CAS číslo: 64025-67-8