Tisk…
1-Naphthohydroxamic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922061-1G OR922061-250MG
APOSOR922061-1GEA 7110 CZK
APOSOR922061-1G APOSOR922061-250MG
1-Naphthohydroxamic acid 95%
1-Naphthohydroxamic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059546
CAS číslo: 6953-61-3