Tisk…
5-Ethyl-2-furaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Ethylfurfural
OR922057-1G OR922057-5G
APOSOR922057-1GEA 4140 CZK
APOSOR922057-1G APOSOR922057-5G
5-Ethyl-2-furaldehyde 95%
5-Ethyl-2-furaldehyde
Vzorec: C₇H₈O₂
MW: 124.14
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00030605
CAS číslo: 23074-10-4