Tisk…
3-Cyclopropyl-5-nitro-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR922033-1G OR922033-25G OR922033-5G
APOSOR922033-1GEA 6620 CZK
APOSOR922033-1G APOSOR922033-25G APOSOR922033-5G
3-Cyclopropyl-5-nitro-1H-pyrazole
3-Cyclopropyl-5-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09701702
CAS číslo: 326827-23-0