4-Methoxy-2-methylphenylacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922010-1G
OR922010-250MG
APOSOR922010-1GEA
10580
CZK
APOSOR922010-1G
APOSOR922010-250MG
4-Methoxy-2-methylphenylacetic acid 95%
4-Methoxy-2-methylphenylacetic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02664778 CAS číslo: 942-97-2 |