Tisk…

1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole, 1,3,5-Trimethylpyrazole

OR9220-25G OR9220-5G OR9220-1G
APOSOR9220-25GEA 7010 CZK
APOSOR9220-25G APOSOR9220-5G APOSOR9220-1G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole 98%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₁₀N₂
MW: 110,16 g/mol
Bod varu: 170 °C
Bod tání: 37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015536
CAS číslo: 1072-91-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR