Tisk…
Methyl-3-methylenecyclobutanecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-methylenecyclobutanecarboxylate
OR921971-10G OR921971-1G OR921971-5G
APOSOR921971-10GEA 36040 CZK
APOSOR921971-10G APOSOR921971-1G APOSOR921971-5G
Methyl-3-methylenecyclobutanecarboxylate
Methyl-3-methylenecyclobutanecarboxylate
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01087180
CAS číslo: 15963-40-3