Tisk…
2-Chloro-3-methoxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921952-25G OR921952-5G
APOSOR921952-25GEA 6550 CZK
APOSOR921952-25G APOSOR921952-5G
2-Chloro-3-methoxybenzaldehyde 95%
2-Chloro-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369787
CAS číslo: 54881-49-1