Tisk…
4-Bromo-2-tert-butylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR921949-1G OR921949-5G
APOSOR921949-1GEA 0 CZK
APOSOR921949-1G APOSOR921949-5G
4-Bromo-2-tert-butylphenol
4-Bromo-2-tert-butylphenol
Vzorec: C₁₀H₁₃BrO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00192645
CAS číslo: 10323-39-4