Tisk…
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)phenylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)aniline, 2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
OR9219-1G OR9219-250MG
APOSOR9219-1GEA 10620 CZK
APOSOR9219-1G APOSOR9219-250MG
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)phenylamine 97%
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)phenylamine
Vzorec: C₁₂H₁₉N₃
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06804544
CAS číslo: 19577-84-5