3-(Methylthio)propionyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921893-25G
OR921893-5G
APOSOR921893-25GEA
5960
CZK
APOSOR921893-25G
APOSOR921893-5G
3-(Methylthio)propionyl chloride 95%
3-(Methylthio)propionyl chloride
Vzorec:
C₄H₇ClOS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059482 CAS číslo: 7031-23-4 |