Tisk…
4-tert-Pentylcyclohexanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Pentyl)cyclohexanone, 4-tert-Amylcyclohexanone
OR921862-100G OR921862-25G
APOSOR921862-100GEA 4070 CZK
APOSOR921862-100G APOSOR921862-25G
4-tert-Pentylcyclohexanone 95%
4-tert-Pentylcyclohexanone
Vzorec: C₁₁H₂₀O
MW: 168,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013798
CAS číslo: 16587-71-6