2,3,5,6-Tetramethylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921861-1G
OR921861-5G
APOSOR921861-1GEA
4140
CZK
APOSOR921861-1G
APOSOR921861-5G
2,3,5,6-Tetramethylbenzoic acid 95%
2,3,5,6-Tetramethylbenzoic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₂ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
2604-45-7 |