Tisk…
2-Fenylethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921810-100G OR921810-1KG OR921810-500G
APOSOR921810-100GEA 695 CZK
APOSOR921810-100G APOSOR921810-1KG APOSOR921810-500G
2-Fenylethanol 95%
2-Fenylethanol
Vzorec: C₆H₅CH₂CH₂OH
Bod varu: 219…221 °C
Bod tání: –27 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 101–102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002886
CAS číslo: 60-12-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III