Tisk…
2-(Methylsulphonyl)thiophene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921801-5G
APOSOR921801-5GEA 4370 CZK
APOSOR921801-5G
2-(Methylsulphonyl)thiophene 95%
2-(Methylsulphonyl)thiophene
Vzorec: C₅H₆O₂S₂
MW: 162,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052826
CAS číslo: 38695-60-2