Tisk…
Benzoylnitromethane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Nitro-1-phenylethanone
OR921784-1G OR921784-25G OR921784-5G
APOSOR921784-1GEA 3110 CZK
APOSOR921784-1G APOSOR921784-25G APOSOR921784-5G
Benzoylnitromethane 95%
Benzoylnitromethane
Vzorec: C₈H₇NO₃
Bod tání: 105…107 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010218
CAS číslo: 614-21-1