Mravenčan sodný 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR921745-5KGEA
4170
CZK
APOSOR921745-5KG
APOSOR921745-1KG
Mravenčan sodný 98%
Mravenčan sodný
Vzorec:
HCO₂Na MW: 68,01 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013101 CAS číslo: 141-53-7 |