Tisk…
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921732-25G OR921732-5G
APOSOR921732-25GEA 6220 CZK
APOSOR921732-25G APOSOR921732-5G
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine 98%
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine
Vzorec: C₁₂H₂₄N₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06798090
CAS číslo: 132710-90-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III