Tisk…
1-Acetylpiperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Piperidin-1-yl)ethanone
OR921648-25G
APOSOR921648-25GEA 4100 CZK
APOSOR921648-25G
1-Acetylpiperidine 95%
1-Acetylpiperidine
Vzorec: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006486
CAS číslo: 618-42-8