Tisk…
2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921640-1G OR921640-250MG
APOSOR921640-1GEA 15310 CZK
APOSOR921640-1G APOSOR921640-250MG
2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol 95%
2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol
Vzorec: C₈H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13183972
CAS číslo: 101257-32-3