Tisk…
Bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921618-1G OR921618-250MG OR921618-5G
APOSOR921618-1GEA 11310 CZK
APOSOR921618-1G APOSOR921618-250MG APOSOR921618-5G
Bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Vzorec: C₇H₁₀O
Bod varu: 91 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09866571
CAS číslo: 5771-58-4
UN: 1993
ADR: 3,III