Tisk…
Cyclopentanemethylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR921604-1G OR921604-25G OR921604-5G
APOSOR921604-1GEA 3540 CZK
APOSOR921604-1G APOSOR921604-25G APOSOR921604-5G
Cyclopentanemethylamine 98%
Cyclopentanemethylamine
Vzorec: C₆H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114081
CAS číslo: 6053-81-2