Tisk…
Diisobutyl ether 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921593-25G OR921593-5G
APOSOR921593-25GEA 0 CZK
APOSOR921593-25G APOSOR921593-5G
Diisobutyl ether 95%
Diisobutyl ether
Vzorec: C₈H₁₈O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008935
CAS číslo: 628-55-7