Tisk…

Kyselina nitriltrioctová 99%

Dodavatel: Apollo Scientific

OR921592-2.5KG OR921592-500G
APOSOR921592-2.5KGEA 11050 CZK
APOSOR921592-2.5KG APOSOR921592-500G
Kyselina nitriltrioctová 99%
Kyselina nitriltrioctová
Vzorec: C₆H₉NO₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004287
CAS číslo: 139-13-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR