Tisk…
Methyl-6-hydroxy-2-naphthoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Hydroxy-2-naphthoic acid methyll ester, Methyl 6-hydroxy-2-naphthoate
OR921588-25G
APOSOR921588-25GEA 2610 CZK
APOSOR921588-25G
Methyl-6-hydroxy-2-naphthoate 97%
Methyl-6-hydroxy-2-naphthoate
Vzorec: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,2060 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100526
CAS číslo: 17295-11-3