Tisk…
3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-6-methylpicolinonitrile
OR921514-1G OR921514-250MG
APOSOR921514-1GEA 1700 CZK
APOSOR921514-1G APOSOR921514-250MG
3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine 95%
3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine
Vzorec: C₇H₇N₃
MW: 133,154 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062828
CAS číslo: 1079054-78-6