Tisk…
1,5-Pentandiol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921506-100G OR921506-500G
APOSOR921506-100GEA 0 CZK
APOSOR921506-100G APOSOR921506-500G
1,5-Pentandiol 97%
1,5-Pentanediol
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002978
CAS číslo: 111-29-5