Tisk…
1-Butyl-1-phenylhydrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921493-1G OR921493-25G OR921493-5G
APOSOR921493-1GEA 4570 CZK
APOSOR921493-1G APOSOR921493-25G APOSOR921493-5G
1-Butyl-1-phenylhydrazine 95%
1-Butyl-1-phenylhydrazine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03844777
CAS číslo: 61715-75-1