Tisk…
5-Phenyl-o-toluidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921484-1G OR921484-5G
APOSOR921484-1GEA 2650 CZK
APOSOR921484-1G APOSOR921484-5G
5-Phenyl-o-toluidine 95%
5-Phenyl-o-toluidine
Vzorec: C₁₃H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00270126
CAS číslo: 80938-67-6