2-Bromo-6-vinylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921461-1G
OR921461-250MG
APOSOR921461-1GEA
13160
CZK
APOSOR921461-1G
APOSOR921461-250MG
2-Bromo-6-vinylpyridine 95%
2-Bromo-6-vinylpyridine
Vzorec:
C₇H₆BrN Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD18255049 CAS číslo: 931582-13-7 UN: 3073 ADR: 6.1+3+8,II |